Learn More
1-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Artikelnummer. 30365015
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365015 500 mg -
30355131 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365015 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379810500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109036-15-9
Summenformel C16 H28 N2 O11
Molekulargewicht (g/mol) 424.4
Synonym 1-(o-Chloro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
IUPAC-Name N-[(2R,5R)-2-[(2R,5R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]1OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7?,8?,9?,10?,11-,12-,13?,14?,15+,16-/m0/s1
Formelmasse 424.169