Learn More
1,2-Cycloheptandion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Summenformel | C7H10O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCC1=O |
| IUPAC-Name | Cycloheptan-1,2-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.15 |
| Formelmasse | 126.0681 |