Learn More
1,2-Cyclohexan-d10-diamin (cis/trans-Gemisch), CDN
Artikelnummer. 30314377
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314377 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314377 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND76290.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane-1,2-diamine-D10
CAS 2120097-66-5
Summenformel C6 D10 H4 N2
Menge 0.1 g
Synonym 1,2-Cyclohexane-d10-diamine, 1,2-Diaminocyclohexane-d10, Cyclohexane-1,2-diamine-D10
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6 H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriocyclohexan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 124.2504
Formelmasse 124.1785 g/mol
Reinheit (%) 92 atom % D, min 98% Chemical Purity