missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Bis-isononylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30326429
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326429 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30326429 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11824600AL100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
CAS 166412-78-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C26 H48 O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bis(isononyl)cyclohexane 1,2-Dicarboxylate, Diisononyl Cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Diisononyl Hexahydrophthalate, 1,2-Diisononyl-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Ester, DINCH, Hexamoll DINCH
InChI-Formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
SMILES O=C(C1C(C(OCCCCCCC(C)C)=O)CCCC1)OCCCCCCC(C)C
IUPAC-Name Bis(7-methyloctyl)cyclohexan-1,2-dicarboxylat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 424.67
Menge 1 mL
Formelmasse 424.36 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.