Learn More
1,2-Cyclohexandiol, Mischung aus cis und trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96125
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
931-17-9
C6H12O2
116.16
MFCD00003861
PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
13601
CHEBI:24567
Cyclohexan-1,2-Diol
C1CCC(C(C1)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
931-17-9
C6H12O2
116.16
MFCD00003861
PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
13601
CHEBI:24567
Cyclohexan-1,2-Diol
C1CCC(C(C1)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Cyclohexanediol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 25 g
Beilstein 06, 740
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver