Learn More
1,2-Cyclohexandion, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Cyclohexandion wird als Substrat zur Untersuchung des Enzyms Cyclohexan-1,2-dion-Hydrolase verwendet, ein neuer Weg zum Abbau alicyclischer Verbindungen. Dient auch als spezifisches Reagenz für Argininrückstände.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1,2-Cyclohexandion wird als Substrat zur Untersuchung des Enzyms Cyclohexan-1,2-dion-Hydrolase verwendet, ein neuer Weg zum Abbau alicyclischer Verbindungen. Dient auch als spezifisches Reagenz für Argininrückstände.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Cyclohexanedione |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 193°C to 195°C |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Brechungsindex | 1.519 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 507419 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
SMILES | C1CCC(=O)C(=O)C1 |