Learn More
1,2-Cyclohexandiondioxim, 97 %
61.50 € - 773.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 492-99-9
Summenformel C6H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.158
MDL-Nummer MFCD00001663
InChI-Schlüssel IGRLVVLCDUAJSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
PubChem CID 10300
IUPAC-Name N-(2-Nitrosocyclohexen-1-yl)hydroxylamin
SMILES C1CCC(=C(C1)NO)N=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11409240
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16788.06
5g
61.50 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11419240
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16788.14
25g
228.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11429240
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16788.22
100g
773.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
1,2-Cyclohexandiondioxim dient als Chelatligand und bildet Komplexe mit vielen Übergangsmetallionen wie Co, Fe und Ni. Es wird für den photometrischen Nachweis von Metallionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
492-99-9
142.158
IGRLVVLCDUAJSB-UHFFFAOYSA-N
10300
C1CCC(=C(C1)NO)N=O
C6H10N2O2
MFCD00001663
1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
N-(2-Nitrosocyclohexen-1-yl)hydroxylamin
Spezifikation
1,2-Cyclohexanedione dioxime
5g
C6H10N2O2
1909047
1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
IGRLVVLCDUAJSB-UHFFFAOYSA-N
N-(2-Nitrosocyclohexen-1-yl)hydroxylamin
10300
97%
181°C to 188°C (decomposition)
492-99-9
MFCD00001663
14,6560
Soluble in water.
C1CCC(=C(C1)NO)N=O
142.158
142.16