Learn More
1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorbenzo[d][1,3]oxazin-2,4-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione |
| CAS | 477933-12-3 |
| Summenformel | C13H12FNO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12FNO3/c14-9-3-4-11-10(7-9)12(16)18-13(17)15(11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc2N(CCC3CC3)C(=O)OC(=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 1-(2-Cyclopropylethyl)-6-Fluor-3,1-Benzoxazin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.24 |
| Formelmasse | 249.0801 |