Learn More
1-[2-Desoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxandiyl]-β-D-erythro-pentofuranosyl]-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30352517
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30352517 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30352517 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD27878025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-[2-Deoxy-3,5-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]-beta-D-erythro-pentofuranosyl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
CAS 359861-06-6
Summenformel C20H38N4O5Si2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H38N4O5Si2/c1-12(2)30(13(3)4)26-10-17-16(28-31(29-30,14(5)6)15(7)8)9-18(27-17)24-11-22-20(23-24)19(21)25/h11-18H,9-10H2,1-8H3,(H2,21,25)/t16?,17-,18-/m1/s1
SMILES CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H](CC2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)n3cnc(n3)C(=O)N)C(C)C
IUPAC-Name 1-[(6aR,8R)-2,2,4,4-Tetra(propan-2-yl)-6a,8,9,9a-tetrahydro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 470.71
Formelmasse 470.2381