Learn More
1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15668370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15668370 25 g 25 Gramm
15658370 100 g 100 Gramm
15688370 6 x 25 g 6 Stück
15678370 6 x 100 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15668370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3458825G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Komplexometrie, ≥ 98.5 %
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145819-99-4
Summenformel C14H24N2O9
Molekulargewicht (g/mol) 364.351
MDL-Nummer MFCD00150952
InChI-Schlüssel VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym CDTA-Hydrat, Glycin, N,N'-1,2-Cyclohexandiylbis N-Carboxymethyl-, Monohydrat, trans-1,2-Cyclohexandiamin-n,n,n',n-Tetraessigsäure-Monohydrat, 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat, trans-1,2-Cyclohexandiamin-n,n,n',n-Tetraessigsäure, 2,2',2,2'-Cyclohexan-1,2-Diylbis Azanetriyltetraessigsäure-Hydrat, 2,2',2,2'-Cyclohexan-1,2-Diyldinitrilo Tetraessigsäure-Wasser 1/1, 2-2-bis-Carboxymethylamino-cyclohexyl-carboxymethylamino-Essigsäurehydrat, 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat für die Komplexometrie, umgedrehtes Ausrufezeichen, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
PubChem CID 18674933
IUPAC-Name 2-[[-2[bis(Carboxymethyl)Amino]Cyclohexyl]-(Carboxymethyl)Amino]Essigsäure;Hydrat
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat
Menge 25 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 6884761
Formelmasse 364.35 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %