Learn More
1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 6884761 |
Formelmasse | 364.35 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98.5 % |