Learn More
1,2-Dibrom-1,1,2-Trichlorethan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477382 25 g Glasflasche 25 Gramm
10323432 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477382 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13749-38-7
Summenformel C2HBr2Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 291.2
MDL-Nummer MFCD00018841
InChI-Schlüssel VXKOVUFOVCJHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane,1,2-dibromo-1,1,2-trichloro, acmc-20ap6p, 1,2-dibromotrichloro ethane
PubChem CID 114562
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-1,1,2-Trichlorethan
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-1,1,2-trichloroethane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5700 to 1.5720
Menge 25 g
Formelmasse 291.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit