Learn More
1,2-Dibrom-4-(3-bromphenoxy)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PBDE 35 (3,3',4-Tribromodiphenyl Ether) |
| CAS | 147217-80-9 |
| Summenformel | C12 H7 Br3 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Benzene, 1,2-dibromo-4-(3-bromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(3-bromophenoxy)benzene, 3,3',4-Tribromodiphenyl ether, BDE 35, PBDE 35 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H7Br3O/c13-8-2-1-3-9(6-8)16-10-4-5-11(14)12(15)7-10/h1-7H |
| SMILES | Brc1cccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c1 |
| IUPAC-Name | 1,2-Dibrom-4-(3-bromphenoxy)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 406.9 |
| Formelmasse | 403.8047 |