missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
1,2-Dibromobenzene is used as a precursor in the preparation of 3-(2-bromophenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-one using copper as a reagent. It is involved in the preparation of isoindoloquinazolinones by the carbonylation reaction with 2-aminobenzyl amine using palladium as the catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibrombenzol wird als Vorläufer bei der Herstellung von 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]Benzopyran-4-on verwendet, das Kupfer als Reagenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Isoindolinazolinonen durch die Carbonylierungsreaktion mit 2-Aminobenzylamin mit Palladium als Katalysator beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Chloroform, Essigsäure, Benzol, Petrolether und Tetrachlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,2-Dibrombenzol wird als Vorläufer bei der Herstellung von 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]Benzopyran-4-on verwendet, das Kupfer als Reagenz verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Isoindolinazolinonen durch die Carbonylierungsreaktion mit 2-Aminobenzylamin mit Palladium als Katalysator beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Aceton, Chloroform, Essigsäure, Benzol, Petrolether und Tetrachlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromobenzene |
Schmelzpunkt | 4°C to 6°C |
Dichte | 1.985 |
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Geruch | Strong |
Brechungsindex | 1.611 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 970241 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'