Learn More
1,2-Dichlorbenzol, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120012
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-dichlorobenzene
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
95-50-1
C6H4Cl2
146.998
MFCD00000535
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
7239
CHEBI:35290
1,2-dichlorobenzene
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -17°C
Farbe Colorless to Yellow
Dichte 1.306g/mL at 25°C
Siedepunkt 180°C (1013 hPa)
Explosionsgrenze 0.092
Flammpunkt 66°C (150.8°F)
Zündpunkt 1198°F
Geruch Aromatic
Verpackung Glass bottle
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1591
Beilstein 606078
Dampfdichte 5.1 (vs air)
Formelmasse 147g/mol
Dampfdruck 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Reinheit (%) 0.99