Learn More
1,2-Dichlorethan, 99+ %, ACS-Reagenz, ACROS Organics™
47.42 € - 101.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-dichloroethane
SMILES ClCCCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10705194
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
406820010
1L Glasflasche 47.42 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 17-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10085013
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
406820025
2.5L Glasflasche
101.00 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
107-06-2
98.95
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
11
1,2-dichloroethane
C2H4Cl2
MFCD00000963
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CHEBI:27789
ClCCCl
Spezifikation
1,2-Dichloroethane
99.0
Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C
C2H4Cl2
MFCD00000963
15, 3851
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
ClCCCl
98.95
CHEBI:27789
Flüssig
ACS Reagenz
Glasflasche
0.002% max.
1.25
0.03% max. (Coulometric)
0.8 mPa.s (20°C)
Nicht ausgewiesen
1L
107-06-2
100.0
99+%
ClCH2CH2Cl
01, 84
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
1,2-dichloroethane
11
98.96
≥99%
1.2500g/mL
1.4440 to 1.4460
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
0.0003 meq/g max.
13°C
81.0°C to 85.0°C
-35.0°C