Learn More
1,2-Dichloroäthan, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Catalog Number p-7120015
52.83 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-Dichlorethan
ClCCCl
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107-06-2
C2H4Cl2
98.95
MFCD00000963
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
11
CHEBI:27789
1,2-Dichlorethan
ClCCCl
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorethan
Schmelzpunkt bis -35 °C
Farbe Farblos
Strukturformel ClCH2CH2Cl
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Formelmasse 98.96 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Dichte 1.256 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt ∼83 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.156
Flammpunkt 13 °C (55.4 °F)
Zündpunkt 775 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdruck 87 mmHg (25 °C)