missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dichloroethanol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30386706
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386706 1 g
30386962 2.5 g
30380606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30386706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4346151G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10140-87-1
Summenformel C4H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157
Synonym 1,2-Dichloroethyl Acetate
IUPAC-Name 1,2-dichloroethyl acetate
SMILES CC(=O)OC(Cl)CCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethanol Acetate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Formelmasse 155.9745
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.