Learn More
1,2-Dichlorethylen-d2 (cis/trans-Gemisch), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichloroethene-d2 (E,Z mixture) |
| CAS | 15075-90-8 |
| Summenformel | C2 D2 Cl2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Ethylene-1,2-d2, 1,2-dichloro- (8 CI), Ethylene-1,2-d2, dichloro- (6 CI), 1,2-Dichloroethylene-d2, 1,2-Dichloroethene-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1,2-Dichlor-1,2-Dideuterioethen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.9556 |
| Formelmasse | 97.9659 g/mol |
| Mehr anzeigen |