Learn More
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-Disulfonsäure, Dinatriumsalz, Pure, Metallindikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448210 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10448210 25 g Kunststoffpulverbehälter 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10448210 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/3000/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
CAS 149-45-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
Summenformel C6H10Na2O8S2
MDL-Nummer 149531
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
InChI-Schlüssel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 320.238
PubChem CID 131674010
Formelmasse 332.21g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.