Learn More
1,2-Dimethyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2,3-dimethyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,1,2-dimethyl |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 97% |