Learn More
1,2-Dimethyl-1H-imidazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228620
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
122222-09-7
C6H8N2O2
140.14
MFCD16659646
GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
23361873
2,3-Dimethylthiazol-4-Carbonsäure
CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
122222-09-7
C6H8N2O2
140.14
MFCD16659646
GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
23361873
2,3-Dimethylthiazol-4-Carbonsäure
CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 218.7°C to 219.6°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.