Learn More
1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778402
48.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30652-11-0
C7H9NO2
139.15
MFCD00134497
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
deferiprone, ferriprox, 3-hydroxy-1,2-dimethyl-4 1h-pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4 1h-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, cp20 chelating agent, unii-2bty8kh53l, ferriprox tn
2972
CHEBI:68554
3-Hydroxy-1,2-Dimethylpyridin-4-on
CC1=C(C(=O)C=CN1C)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30652-11-0
C7H9NO2
139.15
MFCD00134497
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
deferiprone, ferriprox, 3-hydroxy-1,2-dimethyl-4 1h-pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4 1h-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, cp20 chelating agent, unii-2bty8kh53l, ferriprox tn
2972
CHEBI:68554
3-Hydroxy-1,2-Dimethylpyridin-4-on
CC1=C(C(=O)C=CN1C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 271°C to 273°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8 (1% soln.)
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 2862
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in dmso
Formelmasse 139.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.