Learn More
1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10668999 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10668999 100 g Glasflasche 100 Gramm
10779438 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10668999 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 210331000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 551-92-8
Summenformel C5H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
MDL-Nummer MFCD00047046
InChI-Schlüssel IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
IUPAC-Name 1,2-Dimethyl-5-Nitroimidazol
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dimethyl-5-nitroimidazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139.0°C to 140.0°C
Farbe Creme bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,329
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 98%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.