Learn More
1,2-Dimethylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30388656
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388656 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47767010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethylpiperazine
CAS 25057-77-6
Summenformel C6 H14 N2
Menge 10 g
Synonym 1,2-Dimethyl-piperazine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES CC1CNCCN1C
IUPAC-Name 1,2-Dimethylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.1157