Learn More
1,2-Dinitro-4,5-methylendioxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene |
| CAS | 7748-59-6 |
| Summenformel | C7 H4 N2 O6 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4N2O6/c10-8(11)4-1-6-7(15-3-14-6)2-5(4)9(12)13/h1-2H,3H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 5,6-Dinitro-1,3-benzodioxol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.12 |
| Formelmasse | 212.0069 |