Learn More
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt |
| CAS | 67254-28-8 |
| Summenformel | C42H78NaO10P |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, monosodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1 |
| SMILES | O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)O[C@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP(OCC(O)CO)(O[Na])=O |
| IUPAC-Name | Natrium (R)-2,3-Bis(oleoyloxy)propyl (2,3-dihydroxypropyl)phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 797.03 |
| Formelmasse | 796.52 |