Learn More
1,2-Diphenylcyclopropan, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362736
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362736 10 g 10 Gramm
11352736 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08833.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29881-14-9
Summenformel C15H14
Molekulargewicht (g/mol) 194.277
MDL-Nummer MFCD00040875
InChI-Schlüssel ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
PubChem CID 70824
IUPAC-Name (2-Phenylcyclopropyl)benzol
SMILES C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diphenylcyclopropane
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 1.02
Siedepunkt 175°C to 177°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.595
Menge 10 g
Beilstein 2043299
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 97%