Learn More
1,2-Eicosandiol, TRC
Product Code. 30388199
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30388199 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30388199 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE47750025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Eicosanediol
CAS 39825-93-9
Summenformel C20 H42 O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(22)19-21/h20-22H,2-19H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
IUPAC-Name Icosan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 314.55
Formelmasse 314.3185