Learn More
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluorpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045222
55.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
359-41-1
C3H3F3O
112.051
MFCD00041506
AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
520769
2-(Trifluormethyl)oxiran
C1C(O1)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
359-41-1
C3H3F3O
112.051
MFCD00041506
AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
520769
2-(Trifluormethyl)oxiran
C1C(O1)C(F)(F)F
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane is used for the synthesis of trifluorolactic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluorpropan wird für die Synthese von Trifluoressigsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Inkompatible Materialien sind Hitze, Oxidationsmittel und Wasser. Von Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Dichte 1.3
Siedepunkt 38°C to 40°C
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Brechungsindex 1.297
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 103730
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 98%