Learn More
1,2-Epoxy-5-hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211322
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
10353-53-4
C6H10O
98.15
MFCD00010051
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-5-hexene, diallyl monoxide, 2-3-butenyl oxirane, diallyl monooxide, oxirane, 3-butenyl, 3-butenyloxirane, 1-hexene, 5,6-epoxy, 2-but-3-en-1-yl oxirane, 5,6-epoxyhex-1-ene, ccris 3748
66314
2-But-3-Enyloxiran
C=CCCC1CO1
10353-53-4
C6H10O
98.15
MFCD00010051
MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-5-hexene, diallyl monoxide, 2-3-butenyl oxirane, diallyl monooxide, oxirane, 3-butenyl, 3-butenyloxirane, 1-hexene, 5,6-epoxy, 2-but-3-en-1-yl oxirane, 5,6-epoxyhex-1-ene, ccris 3748
66314
2-But-3-Enyloxiran
C=CCCC1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Epoxy-5-hexene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 118°C to 121°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4240 to 1.426
Menge 5 g
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aliphatic solvents,halogenated,solvents and alcohols
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Epoxy-5-hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.