missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Epoxy-7-octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058318
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19600-63-6
C8H14O
126.199
MFCD00005156
UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
29678
2-Hex-5-Enyloxiran
C=CCCCCC1CO1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19600-63-6
C8H14O
126.199
MFCD00005156
UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
29678
2-Hex-5-Enyloxiran
C=CCCCCC1CO1

1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,2-Epoxy-7-octen wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxy-7-octene
Dichte 0.85
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1305290
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'