Learn More
1,2-Epoxydecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317206
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317206 5 g 5 Gramm
11327206 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07289.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2404-44-6 | C10H20O | 156.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2404-44-6
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00005158
InChI-Schlüssel AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
PubChem CID 16993
IUPAC-Name 2-Octyloxiran
SMILES CCCCCCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxydecane
Dichte 0.84
Siedepunkt 92°C to 93°C (14 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
Beilstein 104132
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%