Learn More
1,2-Epoxydecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044588
18.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2404-44-6
C10H20O
156.27
MFCD00005158
AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
16993
2-Octyloxiran
CCCCCCCCC1CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2404-44-6
C10H20O
156.27
MFCD00005158
AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
16993
2-Octyloxiran
CCCCCCCCC1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Epoxydecane
Dichte 0.84
Siedepunkt 92°C to 93°C (14 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
Beilstein 104132
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%