Learn More
1,2-Epoxyhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187803 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10192351 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10419062 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436-34-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00005154
InChI-Schlüssel WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
IUPAC-Name 2-Butyloxiran
SMILES CCCCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Epoxyhexane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4040 to 1.407
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit