Learn More
1,2-Ethanedisulfonic Acid Diethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30388740
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388740 5 g 5 Gramm
30376770 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6765155G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500692-41-1
Summenformel C6H14O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Synonym NSC 70888, 1,2-Ethanedisulfonic Acid 1,2-Diethyl Ester
IUPAC-Name diethyl ethane-1,2-disulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Ethanedisulfonic Acid Diethyl Ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O6S2/c1-3-11-13(7,8)5-6-14(9,10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 246.0232