Learn More
1,2-Ethandisulfonsäure-Dihydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523260
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5982-56-9
C2H6O6S2·2H2O
226.22
MFCD00069901
DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
57346009
Ethan-1,2-disulfonsäure;dihydrat
C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
5982-56-9
C2H6O6S2·2H2O
226.22
MFCD00069901
DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
57346009
Ethan-1,2-disulfonsäure;dihydrat
C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 04,II,528
Merck Index 15, 3779
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble
Formelmasse 226.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.