Learn More
1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidindion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[2-Hydroxy-3-(1-naphthalenyloxy)propyl]-2,5-pyrrolidinedione |
| CAS | 345931-85-3 |
| Summenformel | C17H17NO4 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO4/c19-13(10-18-16(20)8-9-17(18)21)11-22-15-7-3-5-12-4-1-2-6-14(12)15/h1-7,13,19H,8-11H2 |
| SMILES | OC(COc1cccc2ccccc12)CN3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC-Name | 1-(2-Hydroxy-3-naphthalin-1-yloxypropyl)pyrrolidin-2,5-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 299.32 |
| Formelmasse | 299.1158 |