missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Mesitylensulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazole is an efficient coupling reagent in the synthesis of oligonucleotides via phosphotriester approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol ist ein effizientes Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden über den Phosphorriester-Ansatz.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol ist ein effizientes Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden über den Phosphorriester-Ansatz.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole |
Schmelzpunkt | 134°C to 139°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4328921 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform. |
Formelmasse | 296.3 |
Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'