Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)-piperazin ≥ 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 13418338
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
35386-24-4
C11H18Cl2N2O
265.18
MFCD00005958
ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
1346
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
35386-24-4
C11H18Cl2N2O
265.18
MFCD00005958
ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
1346
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 38.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 1% max. (o-anisidine) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5745 to 1.5765
Menge 100 g
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)Piperazin
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.