Learn More
1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol, TRC
Artikelnummer. 30472391
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30472391 500 mg
30474646 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN495895500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96853-41-7
Summenformel C12 H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
IUPAC-Name 1-(2-nitroethyl)naphthalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1CC[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Nitroethyl)-2-naphthol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO3/c14-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-13(15)16/h1-6,14H,7-8H2
Formelmasse 217.0739