Learn More
1,2-O-Isopropyliden-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Artikelnummer. 30393264
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393264 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8251252.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5Xi)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose
CAS 253328-56-2
Summenformel C9 H16 O6
Menge 2.5 g
Synonym (5ξ)-1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylo-hexofuranose, 1,2-O-Isopropylidene-Alpha-D-glucofuranose
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O6/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,10-12H,3H2,1-2H3/t4?,5-,6+,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H](C(O)CO)[C@H](O)[C@H]2O1
IUPAC-Name 1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 220.22
Formelmasse 220.0947