Learn More
1,2-O-Isopropyliden-β-L-idofuranurono-6,3-lacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-O-Isopropylidene-beta-L-idofuranurono-6,3-lactone |
| CAS | 29514-28-1 |
| Summenformel | C9 H12 O6 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@@H]3O)[C@H]2O1 |
| IUPAC-Name | (3aR,3bS,6R,6aR,7aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.19 |
| Formelmasse | 216.0634 |