Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanon, 97 %, Maybridge
50.40 € - 247.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 26388-13-6
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD08271961
InChI-Schlüssel KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC-Name 1-(2-phenoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10759035
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CC49928CB
250mg
50.40 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10552154
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CC49928DA
1g
133.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10006964
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
CC49928DE
5g
247.70 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
26388-13-6
212.25
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
10703750
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
C14H12O2
MFCD08271961
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
1-(2-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Spezifikation
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
250mg
96.5
97%
MFCD08271961
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
1-(2-phenoxyphenyl)ethan-1-one
10703750
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
26388-13-6
100.0
C14H12O2
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
212.25
212.25