Learn More
1,2-Phenylenediamine-d4, TRC
Artikelnummer. 30420222
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420222 25 mg
30415030 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30420222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31984225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 291765-93-0
Summenformel C6 D4 H4 N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Synonym 1,2-Benzenediamine-d4, 1,2-Benzene-d4-diamine, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-d4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diamine, 3,4,5,6-Tetradeuteriobenzene-1,2-diamine, 2-Aminoaniline-d4, C.I. 76010-d4, C.I. Oxidation Base 16-d4, IK 3, NSC 5354-d4, Orthamine-d4, o-Aminoaniline-d4, o-Aminophenylamine-d4, o-Benzenediamine-d4, o-Diaminobenzene-d4, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-3,4,5,6-d4, Benzene-1,2-diamine-D4
IUPAC-Name 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-diamine
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c(N)c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Phenylenediamine-d4
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
Formelmasse 112.0939