Learn More
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene |
CAS | 906650-60-0 |
Schmelzpunkt | 104°C to 106°C |
Summenformel | C22H18 |
MDL-Nummer | MFCD12407075 |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-2-phenylethyl-4-phenylethynyl benzene, 1-2-phenylethyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-phenylethynylbibenzyl, 4-phenethyldiphenylacetylene, 4-4-phenethylphenyl ethynyl benzene |
InChI-Schlüssel | GXNVEXGZHSEHNG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=CC=C3 |
IUPAC-Name | 1-(2-Phenylethyl)-4-(2-phenylethynyl)benzol |