Learn More
1,2-Propandiol, ACS, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397378
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397378 4 x 1 L 4 Liter
11307388 1 L 1 Liter
11387378 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030948.M1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als Ersatz für Ethylenglycol und Glycerin. Gutes Lösungsmittel für Harze. Löst viele ätherische Öle, ist jedoch mit festen Ölen nicht mischbar.
1,2-Propanediol, ACS is used as a substitute for ethylene glycol and glycerol. It is a good solvent for resins. It dissolves many essential oils but is immiscible with fixed oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.036
pH Neutral
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.432
Menge 4 x 1 L
Beilstein 1340498
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7855
Löslichkeitsinformationen Miscible with water, acetone, chloroform. Soluble in ether
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit