Learn More
1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, 99 %, stab. mit 50 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046633
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-65-6
C6H12O3
132.159
MFCD00038500
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
7946
1-Methoxypropan-2-ylacetat
CC(COC)OC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-65-6
C6H12O3
132.159
MFCD00038500
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
7946
1-Methoxypropan-2-ylacetat
CC(COC)OC(=O)C
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Propandiol Monomethylethylacetat wird als Lösungsmittel für Farben, Tinten, Lacken, Reinigern und Beschichtungen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für die Entfettung von Leiterplatten und für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet. Darüber hinaus wird es in Fotolackrezepturen in der Halbleiterindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln, Säuren und Laugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Namenshinweis stabilized with 50ppm BHT
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.968
pH 4
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.402
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1751656
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%