Learn More
1-(2-Pyrazinyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689369
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34803-68-4
C8H12N4
164.21
MFCD00040766
HCGFLVDMFDHYJD-UHFFFAOYSA-N
2-piperazin-1-yl pyrazine, 1-2-pyrazinyl-piperazine, 1-piperazinylpyrazine, 1-pyrazin-2-yl piperazine, 1-2-pyrazinyl piperazine, pyrazin-2-yl-piperazine, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyrazinyl, 2-piperazinylpyrazine, 2-piperazinopyrazine, 1-piperazinyl pyrazine
2734639
2-Piperazin-1-ylpyrazin
C1CN(CCN1)C2=NC=CN=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34803-68-4
C8H12N4
164.21
MFCD00040766
HCGFLVDMFDHYJD-UHFFFAOYSA-N
2-piperazin-1-yl pyrazine, 1-2-pyrazinyl-piperazine, 1-piperazinylpyrazine, 1-pyrazin-2-yl piperazine, 1-2-pyrazinyl piperazine, pyrazin-2-yl-piperazine, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyrazinyl, 2-piperazinylpyrazine, 2-piperazinopyrazine, 1-piperazinyl pyrazine
2734639
2-Piperazin-1-ylpyrazin
C1CN(CCN1)C2=NC=CN=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 105°C to 108°C (0.5 Mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.