Learn More
1-(2-Pyridinyl)benzotriazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole |
| CAS | 13174-93-1 |
| Summenformel | C11 H8 N4 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H |
| SMILES | c1ccc(nc1)n2nnc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 1-Pyridin-2-ylbenzotriazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.21 |
| Formelmasse | 196.0749 |